3-Brom-1-propanol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
B22857.06 B22857.14 B22857.22
B22857.06EA 67.9 CHF
B22857.06 B22857.14 B22857.22
3-Brom-1-propanol ≥97%
3-Brom-1-propanol
Purity: 97+% CAS No.: 627-18-9 Molecular Formula: C3H7BrO Formula Weight: 138.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4885 Boiling Point: 71-73°/11mm Beilstein Reference: 969160 MDL No.: MFCD00002942
Formel: BrH₂CCH₂CH₂OH
MW: 138.99 g/mol
Siedepunkt: 71…73 °C (11 mmHg)
Dichte: 1.590
Flash-Pt: 93 °C (199 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002942
CAS-Nummer: 627-18-9
EINECS: 210-986-6