Schwefelsäure 75% analysis_for

Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr

123374.1212
APPC123374.1212EA 170 CHF
APPC123374.1212
Schwefelsäure 75% analysis_for
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.84
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 75%
Chloride Max. 0.00001%
Nitrate Max. 0.00002%
Phosphate Max. 0.00005%
Al Max. 0.000005%
As Max. 0.000001%
Ca Max. 0.00005%
Fe Max. 0.00002%
NA Max. 0.00005%
Ni Max. 0.000002%
PB Max. 0.000002%
Zn Max. 0.000005%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR