2-Fluoro-5-(propan-2-yloxy)phenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910263-1G
APOSPC910263-1GEA 436 CHF
APOSPC910263-1G
2-Fluoro-5-(propan-2-yloxy)phenol 96%
2-Fluoro-5-(propan-2-yloxy)phenol
Formel: C₉H₁₁FO₂
MW: 170,181 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16997357
CAS-Nummer: 1243289-64-6