2-Chloro-1-fluoro-3-(propan-2-yloxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910110-1G
APOSPC910110-1GEA 758 CHF
APOSPC910110-1G
2-Chloro-1-fluoro-3-(propan-2-yloxy)benzene 95%
2-Chloro-1-fluoro-3-(propan-2-yloxy)benzene
Formel: C₉H₁₀ClFO
MW: 188,627 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23114120
CAS-Nummer: 1369889-31-5