Methyl 5-amino-2,4-difluorobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-amino-2,4-difluorobenzoate
PC902802-25G
APOSPC902802-25GEA 237 CHF
APOSPC902802-25G
Methyl 5-amino-2,4-difluorobenzoate 98%
Methyl-5-amino-2,4-difluorobenzoate
Formel: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187.1435 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09396710
CAS-Nummer: 125568-73-2