3-(2-Aminoethyl)-5-fluoro-2-pyridin-3-yl-1H-indole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(5-Fluoro-2-pyridin-3-yl-1H-indol-3-yl)ethylamine hydrochloride
PC8682-500MG
APOSPC8682-500MGEA 378 CHF
APOSPC8682-500MG
3-(2-Aminoethyl)-5-fluoro-2-pyridin-3-yl-1H-indole hydrochloride
3-(2-Aminoethyl)-5-fluoro-2-pyridin-3-yl-1H-indole hydrochloride
Formel: C₁₅H₁₄FN₃·ClH
MW: 291,751 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245391
CAS-Nummer: 1049787-77-0