2-Brom-5-fluor-N-propylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC8033-1G
APOSPC8033-1GEA 211 CHF
APOSPC8033-1G
2-Brom-5-fluor-N-propylbenzamid
2-Brom-5-fluor-N-propylbenzamid
Formel: C₁₀H₁₁BrFNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800906
CAS-Nummer: 951884-10-9