Perfluorheptan (Isomerengemisch) 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyms: Hexadecafluoroheptane

PC6010-100G PC6010-25G PC6010-5G
APOSPC6010-100GEA 156 CHF
APOSPC6010-100G APOSPC6010-25G APOSPC6010-5G
Perfluorheptan (Isomerengemisch) 97%
Perfluorheptan (Isomerengemisch)
Formel: C₇F₁₆
Siedepunkt: 80…84 °C
Dichte: 1.745 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040339
CAS-Nummer: 335-57-9
EINECS: 206-392-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR