(4-Fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)methanol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540064-100MG
APOSPC540064-100MGEA 276 CHF
APOSPC540064-100MG
(4-Fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)methanol ≥98%
(4-Fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)methanol
Formel: C₈H₆FNOS
MW: 183,203 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1188025-81-1