Methyl 5-(difluoromethyl)-2-hydroxy-benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520316-1G
APOSPC520316-1GEA 1440 CHF
APOSPC520316-1G
Methyl 5-(difluoromethyl)-2-hydroxy-benzoate
Methyl 5-(difluoromethyl)-2-hydroxy-benzoate
Formel: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29767784
CAS-Nummer: 2091158-31-3