3-Fluoro-N-methoxy-N-methylisonicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC510147-5G
APOSPC510147-5GEA 1100 CHF
APOSPC510147-5G
3-Fluoro-N-methoxy-N-methylisonicotinamide
3-Fluoro-N-methoxy-N-methylisonicotinamide
Formel: C₈H₉FN₂O₂
MW: 184,168 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21114983
CAS-Nummer: 1187669-49-3