2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-methoxyphenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-(3-methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502836-1G
APOSPC502836-1GEA 1410 CHF
APOSPC502836-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-methoxyphenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-methoxyphenyl ether
Formel: C₁₄H₉F₅O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31629983
CAS-Nummer: 2244087-70-3