1-Hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
PC50085-100G
APOSPC50085-100GEA 149 CHF
APOSPC50085-100G
1-Hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat 95+%
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Formel: C₁₀H₁₉F₆N₂P
Dichte: 1.419 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093296
CAS-Nummer: 304680-35-1