5-Brom-2-chlor-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49632-1G
APOSPC49632-1GEA 48.8 CHF
APOSPC49632-1G
5-Brom-2-chlor-4-(trifluormethyl)pyridin
5-Brom-2-chlor-4-(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₆H₂BrClF₃N
MW: 260.44 g/mol
Siedepunkt: 86…88 °C/19mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100520
CAS-Nummer: 823221-93-8