Ethyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-2-(ethoxycarbonyl)-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene, Ethyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
PC49266-1G
APOSPC49266-1GEA 574 CHF
APOSPC49266-1G
Ethyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₀F₃NO₂S
MW: 289,274 g/mol
Melting Pt: 177…178 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21602381
CAS-Nummer: 1396503-80-2