2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4692-5G
APOSPC4692-5GEA 213 CHF
APOSPC4692-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol 97+%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol
Formel: C₄H₇F₃O₂
MW: 144.09 g/mol
Siedepunkt: 84 °C/80mmHg
Dichte: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00462508
CAS-Nummer: 2358-54-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR