Ethyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450412-25G
APOSPC450412-25GEA 1840 CHF
APOSPC450412-25G
Ethyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Ethyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Formel: C₈H₁₁F₅O₃
MW: 250.163 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28334389
CAS-Nummer: 1980034-40-9