3-Fluoropropyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450324-25G
APOSPC450324-25GEA 1840 CHF
APOSPC450324-25G
3-Fluoropropyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
3-Fluoropropyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Formel: C₈H₈F₈O₃
MW: 304.135 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28334317
CAS-Nummer: 1980048-54-1