4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinethione
Lieferant: Apollo Scientific
PC450036-250MG
APOSPC450036-250MGEA 342 CHF
APOSPC450036-250MG
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinethione
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinethione
Formel: C₆H₂F₆N₂S
MW: 248,149 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26408189
CAS-Nummer: 402520-53-0