4-Amino-7-fluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-7-fluoro-1-azanaphthalene, 7-Fluoroquinolin-4-amine
PC404502-1G
APOSPC404502-1GEA 1410 CHF
APOSPC404502-1G
4-Amino-7-fluoroquinoline
4-Amino-7-fluoroquinoline
Formel: C₉H₇FN₂
MW: 162,164 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08063214
CAS-Nummer: 948293-49-0