[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidin-4-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC403198-1G
APOSPC403198-1GEA 960 CHF
APOSPC403198-1G
[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidin-4-yl]acetic acid
[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidin-4-yl]acetic acid
Formel: C₁₈H₂₄FNO₄
MW: 337.386 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24849186
CAS-Nummer: 644981-80-6