4-Fluoro-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC400530-250MG
APOSPC400530-250MGEA 759 CHF
APOSPC400530-250MG
4-Fluoro-1,4'-bipiperidine hydrochloride
4-Fluoro-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₉FN₂·ClH
MW: 222,731 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23097075
CAS-Nummer: 1426290-04-1