2-Chlor-5-fluor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoropyridine-4-boronic Acid
PC3618-5G
APOSPC3618-5GEA 227 CHF
APOSPC3618-5G
2-Chlor-5-fluor-4-pyridinboronsäure
2-Chloro-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BClFNO₂
MW: 175.35 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04972404
CAS-Nummer: 951677-47-7