3-Amino-4-fluorbenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Amino-4-fluorophenyl)methanol
PC3172-500MG
APOSPC3172-500MGEA 567 CHF
APOSPC3172-500MG
3-Amino-4-fluorbenzylalkohol
3-Amino-4-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₈FNO
MW: 141,1429 g/mol
Melting Pt: 76…78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09865016
CAS-Nummer: 227609-86-1