N1-(4-Fluorophenyl)-2-aminobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-N-(4-fluorophenyl)benzamide
PC31159-250MG
APOSPC31159-250MGEA 66.3 CHF
APOSPC31159-250MG
N1-(4-Fluorophenyl)-2-aminobenzamide
N1-(4-Fluorophenyl)-2-aminobenzamide
Formel: C₁₃H₁₁FN₂O
MW: 230,238 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00115471
CAS-Nummer: 216502-06-6