3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3100-100G PC3100-25G PC3100-500G
APOSPC3100-100GEA 92.3 CHF
APOSPC3100-100G APOSPC3100-25G APOSPC3100-500G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₃F₆N
MW: 239.12 g/mol
Siedepunkt: 154…156 °C
Melting Pt: 16…21 °C
Dichte: 1.421 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000379
CAS-Nummer: 27126-93-8
EINECS: 248-240-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III

Order Now

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR