5-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303357-1G
APOSPC303357-1GEA 314 CHF
APOSPC303357-1G
5-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid 95%
5-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,574 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18415640
CAS-Nummer: 1261632-58-9