3,6-Dichlor-2-fluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302496-5G
APOSPC302496-5GEA 254 CHF
APOSPC302496-5G
3,6-Dichlor-2-fluorbenzylalkohol 98%
3,6-Dichlor-2-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅Cl₂FO
MW: 195,02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025388
CAS-Nummer: 916420-68-3