3-[2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Benzenepropanoic acid, 2-methyl-4-(trifluoromethoxy)-, 3-[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
PC302189-1G
APOSPC302189-1GEA 135 CHF
APOSPC302189-1G
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid 97%
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248.2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201057
CAS-Nummer: 1373921-10-8