N-(4-Methoxyphenyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300728-1G
APOSPC300728-1GEA 722 CHF
APOSPC300728-1G
N-(4-Methoxyphenyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
N-(4-Methoxyphenyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
Formel: C₁₅H₁₄F₃N₃O₂
MW: 325,286 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12406828
CAS-Nummer: 1227954-51-9