3-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300692-1G
APOSPC300692-1GEA 534 CHF
APOSPC300692-1G
3-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acrylic acid
3-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acrylic acid
Formel: C₁₀H₈F₃NO₂
MW: 231,171 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20037417
CAS-Nummer: 545394-86-3