2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyms: 1-Chloro-2-isothiocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene

PC2074NK-1G
APOSPC2074NK-1GEA 78.4 CHF
APOSPC2074NK-1G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 98%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₃ClF₃NS
MW: 237,63 g/mol
Siedepunkt: 239 °C
Dichte: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041055
CAS-Nummer: 23165-49-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR