2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride

PC1714-100G PC1714-25G PC1714-5G
APOSPC1714-100GEA 135 CHF
APOSPC1714-100G APOSPC1714-25G APOSPC1714-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Siedepunkt: 210…212 °C
Melting Pt: 36…42 °C
Dichte: 1.481 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 101 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019742
CAS-Nummer: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR