Tris(perfluorbutyl)amin für Massenspektrometrie

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyms: Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine

PC0568-10X5G PC0568-5G PC0568-5X5G
APOSPC0568-10X5GEA 136 CHF
APOSPC0568-10X5G APOSPC0568-5G APOSPC0568-5X5G
Tris(perfluorbutyl)amin für Massenspektrometrie
Tris(perfluorbutyl)amin
Formel: C₁₂F₂₇N
MW: 671.1 g/mol
Siedepunkt: 178…180 °C
Melting Pt: -55
Dichte: 1.88 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000436
CAS-Nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR