5-tert-butyl-2-ethoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957726-1G
APOSOR957726-1GEA 688 CHF
APOSOR957726-1G
5-tert-butyl-2-ethoxyphenol 95%
5-tert-butyl-2-ethoxyphenol
Formel: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194.27 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14537713
CAS-Nummer: 1216282-58-4