Ethyl [(tert-butoxycarbonyl)amino](oxo)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-oxoacetate
OR953671-5G
APOSOR953671-5GEA 255 CHF
APOSOR953671-5G
Ethyl [(tert-butoxycarbonyl)amino](oxo)acetate 95%
Ethyl [(tert-butoxycarbonyl)amino](oxo)acetate
Formel: C₉H₁₅NO₅
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01631201
CAS-Nummer: 216959-34-1