1-(2-Bromethyl)pyrrol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938914-1G
APOSOR938914-1GEA 128 CHF
APOSOR938914-1G
1-(2-Bromethyl)pyrrol 97%
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
Formel: C₆H₈BrN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191322
CAS-Nummer: 78358-86-8