Methyl 3-(benzyloxy)propanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Benzyloxy-propionic acid methyl ester
OR933371-1G
APOSOR933371-1GEA 110 CHF
APOSOR933371-1G
Methyl 3-(benzyloxy)propanoate 98%
Methyl 3-(benzyloxy)propanoate
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08274890
CAS-Nummer: 4126-60-7
UN: 1993
ADR: 3,III