Nitrilotriessigsäure 99%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyms: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid

OR921592-2.5KG OR921592-500G
APOSOR921592-2.5KGEA 465 CHF
APOSOR921592-2.5KG APOSOR921592-500G
Nitrilotriessigsäure 99%
Nitrilotriessigsäure
Formel: C₆H₉NO₆
MW: 191.14 g/mol
Siedepunkt: 498
Melting Pt: 242
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004287
CAS-Nummer: 139-13-9
Merck Index: 12,06675

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR