(Benzo[b]furan-3-yl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Carboxymethyl)benzo[b]furan, 2-(Benzofuran-3-yl)acetic acid, (1-Benzofuran-3-yl)acetic acid
OR9145-250MG
APOSOR9145-250MGEA 38.3 CHF
APOSOR9145-250MG
(Benzo[b]furan-3-yl)acetic acid 97%
(Benzo[b]furan-3-yl)acetic acid
Formel: C₁₀H₈O₃
MW: 176,169 g/mol
Melting Pt: 90…93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114279
CAS-Nummer: 64175-51-5