2,6-Dimethyl-4-nitroanisol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
OR913588-5G
APOSOR913588-5GEA 219 CHF
APOSOR913588-5G
2,6-Dimethyl-4-nitroanisol 96%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisol
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024537
CAS-Nummer: 14804-39-8