4-Chloro-3-isopropoxyaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912325-1G
APOSOR912325-1GEA 436 CHF
APOSOR912325-1G
4-Chloro-3-isopropoxyaniline 97%
4-Chloro-3-isopropoxyaniline
Formel: C₉H₁₂ClNO
MW: 185,651 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19624982
CAS-Nummer: 76464-54-5