3-Pyridin-2-yl[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8213-1G
APOSOR8213-1GEA 623 CHF
APOSOR8213-1G
3-Pyridin-2-yl[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridine
3-Pyridin-2-yl[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₁₁H₈N₄
MW: 196,208 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08062393
CAS-Nummer: 947-88-6