3'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7510-1G
APOSOR7510-1GEA 74.9 CHF
APOSOR7510-1G
3'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 95%
3'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O
MW: 196,249 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424618
CAS-Nummer: 400744-83-4