3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6095-1G
APOSOR6095-1GEA 211 CHF
APOSOR6095-1G
3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)pyridin 98%
3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)pyridin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05149384
CAS-Nummer: 26103-49-1