2-Brom-5-chlorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59899-5G
APOSOR59899-5GEA 33.2 CHF
APOSOR59899-5G
2-Brom-5-chlorphenol 97%
2-Brom-5-chlorphenol
Formel: C₆H₄BrClO
MW: 207.45 g/mol
Melting Pt: 63…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142870
CAS-Nummer: 13659-23-9