(S)-(+)-2-Amino-1-propanol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyms: L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol

OR5875-100G OR5875-500G OR5875-1KG
APOSOR5875-100GEA 31.4 CHF
APOSOR5875-100G APOSOR5875-500G APOSOR5875-1KG
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 174…176 °C
Dichte: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064412
CAS-Nummer: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR