2-Chlortoluol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyms: o-Chlorotoluene

OR5337-1KG OR5337-250G OR5337-5KG
APOSOR5337-1KGEA 43.6 CHF
APOSOR5337-1KG APOSOR5337-250G APOSOR5337-5KG
2-Chlortoluol 99%
2-Chlortoluol
Formel: C₇H₇Cl
MW: 126.59 g/mol
Siedepunkt: 157…159 °C
Melting Pt: –36 °C
Dichte: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 47 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000562
CAS-Nummer: 95-49-8
EINECS: 202-424-3
UN: 2238
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02190

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR