4-Chloro-2H-chromen-2-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510019-250MG
APOSOR510019-250MGEA 80.1 CHF
APOSOR510019-250MG
4-Chloro-2H-chromen-2-one ≥98%
4-Chloro-2H-chromen-2-one
Formel: C₉H₅ClO₂
MW: 180,588 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463528
CAS-Nummer: 17831-88-8