2,6-Dihydroxynaphthalin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Naphthalene-2,6-diol
OR480646-25G
APOSOR480646-25GEA 158 CHF
APOSOR480646-25G
2,6-Dihydroxynaphthalin 97%
2,6-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 375
Melting Pt: 220 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004082
CAS-Nummer: 581-43-1